Learn More
Abeba™ Anatomische 32130 Schuhe
Respirationsabsorbierende Spezialauskleidung mit Silberionen. Stahlzehenkappe.
108.64 € - 150.52 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Material | Mikrofaser |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Sohlenmaterial | Polyurethan |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15280925
|
Abeba™
32130/36 |
36 |
112.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15630355
|
Abeba™
32130/37 |
37 |
150.52 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15200935
|
Abeba™
32130/38 |
38 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15650355
|
Abeba™
32130/39 |
39 |
150.52 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15660355
|
Abeba™
32130/40 |
40 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15230935
|
Abeba™
32130/41 |
41 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15680355
|
Abeba™
32130/42 |
42 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15690355
|
Abeba™
32130/43 |
43 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15260935
|
Abeba™
32130/44 |
44 |
135.68 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15610365
|
Abeba™
32130/45 |
45 |
150.52 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15620365
|
Abeba™
32130/46 |
46 |
133.56 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 07-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15290935
|
Abeba™
32130/47 |
47 |
112.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15640365
|
Abeba™
32130/48 |
48 |
135.68 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15210945
|
Abeba™
32130/49 |
49 |
112.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15220945
|
Abeba™
32130/50 |
50 |
112.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15607678
|
Abeba™
32130/51 |
51 |
112.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15617678
|
Abeba™
32130/52 |
52 |
112.38 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 08-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15600365
|
Abeba™
32130/44 |
44 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15200945
|
Abeba™
32130/48 |
48 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15620355
|
Abeba™
32130/36 |
36 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15640355
|
Abeba™
32130/38 |
38 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15670355
|
Abeba™
32130/41 |
41 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
15630365
|
Abeba™
32130/47 |
47 |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC
- Mikrofaser
- Weiß
- Stahlzehenkappe
- Stoßdämpfende PU-Zwischensohle
- Rutschfeste PU-Außensohle
- Austauschbare Acc Wave-Einlage (Artikel-Nr. 3580)
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Atmungsaktives Futter mit Silberionen
- Spannbereich mit anpassbarem elastischem Band
- Velcro-Klettverschluss
- Als Fersen- und Fußeinlage geeignet
Spezifikation
CE EN ISO 20345:2011 S2 SRC | |
Mikrofaser | |
Polyurethan | |
Stahl |
Weiß | |
Rutschfest | |
32130 |