Learn More
ABEBA™ Anatom Schwarze Sicherheitsschnürschuhe S3
Beschreibung
- Tragekomfort, Robustheit und Langlebigkeit
- Entspricht EN ISO 20345 : 2012, S3, SRC
- Elektrostatisch ableitend gemäß DIN EN 61340
- Rutschfeste PU-Außensohle mit doppelter Dichte
- Wasserfestes schwarzes Glattleder
- Stahlkappe (200 Joule)
- Durchtrittsichere Textil-Zwischensohle
- Kratzfeste Beschichtung im Zehen- und Fersenbereich
- Atmungsaktive und antibakterielle Silberionen-Einlegesohle
- Keimfrei gemacht
- Herausnehmbare ACC Wave-Einlegesohle
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20345:2012 S3 SRC ESD |
| Verschlusstyp | Schnüre |
| Farbe | Schwarz |
| Ösenmaterial | Edelstahl |
| Auskleidungsmaterial | Atmungsaktive Silberionen-Einlegesohle |
| Material | Leder |
| Größe | 50 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest und abriebfest, ESD-ableitend, stoßdämpfend |
| Sohlenmaterial | Gehäuse Polyurethane2D |
| Modell | Halbschuhe |
| Mehr anzeigen |