missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

(+)-Anatoxin A Hydrochlorid, TRC

Artikelnummer. 30339394
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
Packungsgröße:
2.50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30339394 2.5 mg 2.50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 30339394 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6533602.5MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material (+)-Anatoxin A Hydrochloride
CAS 64314-16-5
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C10 H15 N O . Cl H
Menge 2.5 mg
Synonym Ethanone, 1-(1R,6R)-9-azabicyclo[4.2.1]non-2-en-2-yl-, hydrochloride (9CI), Ethanone, 1-(9-azabicyclo[4.2.1]non-2-en-2-yl)-, hydrochloride, (1R)-, 9-Azabicyclo[4.2.1]nonane, ethanone deriv., (+)-Anatoxin-a hydrochloride, Anatoxin a hydrochloride, Anatoxin a hydrochloride, (+)-Anatoxin A hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C10H15NO.ClH/c1-7(12)9-4-2-3-8-5-6-10(9)11-8;/h4,8,10-11H,2-3,5-6H2,1H3;1H/t8-,10-;/m1./s1
SMILES Cl.CC(=O)C1=CCC[C@@H]2CC[C@H]1N2
IUPAC-Name 1-[(1R,6R)-9-azabicyclo[4.2.1]non-4-en-5-yl]ethanon;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 201.69
Formelmasse 201.092
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.