Learn More
Emma Safety Footwear Andes Sicherheitsschuhe
Verfügt über eine Zehenkappe aus Stahl und eine integrierte Edelstahlplatte. Die doppelschichtige, rutschfeste PU-Sohle bietet zusätzlichen Schutz vor Gefahren auf dem Boden.
125.08 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN ISO 20345-2011
Verschlusstyp Schnüre
Farbe Schwarz
Bauweise/Design Andes
Auskleidungsmaterial Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 15
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Größe Preis Menge & Verfügbarkeit  
15948311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454835
35
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454836
36
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454837
37
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15978311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454838
38
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15988311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454839
39
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15998311
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454840
40
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15908321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454841
41
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15918321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454842
42
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15928321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454843
43
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15938321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454844
44
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15948321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454845
45
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15958321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454846
46
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15968321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454847
47
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15978321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454848
48
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15988321
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Emma Safety Footwear
MM30454849
49
125.08 €
1 Paar
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Öl-Nubuk-Konstruktion
  • GripForce™ Easy-Twist-Außensohle
  • Reflektierender 3M™-Besatz
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345-2011
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
Stahl
Schnüre
Andes
Geöltes Nubuk