Learn More
Androsta-1,4-dien-3,17-dione-2,3,4-13C3, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Androsta-1,4-dien-3,17-dione-2,3,4-13C3 |
| CAS | 2197068-08-7 |
| Summenformel | C1613C3H24O2 |
| Menge | 1 mg |
| Synonym | Boldenone 2,3,4-13C3 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C19H24O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h7,9,11,14-16H,3-6,8,10H2,1-2H3/t14?,15?,16?,18-,19-/m0/s1/i7+1,11+1,13+1 |
| SMILES | C[C@]12CCC3C(CCC4=[13CH][13C](=O)[13CH]=C[C@]34C)C1CCC2=O |
| IUPAC-Name | (10R,13S)-10,13-Dimethyl-7,8,9,11,12,14,15,16-Octahydro-6H-Cyclopenta[a]phenanthren-3,17-dion |
| Molekulargewicht (g/mol) | 287.37 |
| Formelmasse | 287.1877 |