Learn More
Angelicin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Angelicine |
| CAS | 523-50-2 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | GC |
| Summenformel | C11 H6 O3 |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | 2H-Furo[2,3-h]-1-benzopyran-2-one, Isopsoralen (6CI), 2-Propenoic acid, 3-(4-hydroxy-5-benzofuranyl)-, δ-lactone, Angecin, Angelicin, Angelicin (coumarin derivative), Furo[2,3-h]coumarin, Furo[5',4':7,8]coumarin, NSC 404563 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C11H6O3/c12-10-4-2-7-1-3-9-8(5-6-13-9)11(7)14-10/h1-6H |
| SMILES | O=C1Oc2c(C=C1)ccc3occc23 |
| IUPAC-Name | Furo[2,3-h]chromen-2-on |
| Molekulargewicht (g/mol) | 186.16 |
| Mehr anzeigen |