Learn More
Sigma Laborzentrifugen™ Winkelrotor
Hält Becher und Röhrchen während des Zentrifugationsprozesses in einem festen Winkel.
Marke:  Sigma Laborzentrifugen™ 12011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.24200kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11775589
  • 555.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Spezifikation
Winkelrotor
1.735 × g
130 mm
Sigma 2-6E, 2-5, 2-16, 2-16K, 2-6 mit Unwuchtsensor
6 x 15 ml
4.000 U/min
17 mm
3 Sets Becher Nr. 13011