Learn More
Hettich™ Winkelrotor für ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R Zentrifuge, 8 Plätze
Ideal für routinemäßige Laboraufgaben in Arztpraxen und kleinen Krankenhäusern
Marke:  Hettich™ 1418
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10074804
  • 410.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Winkelrotor ohne Adapter
  • 8 Plätze, 45°
  • Zur Verwendung mit Hettich Zentrifugen
Spezifikation
Spezifikation
Winkelrotor
4.500 U/min
122 mm
29 mm
45 °
3.305 × g
146 mm
107 mm
ROTOFIX 32 A und Universal 320/320 R Zentrifugen
8