Learn More
Invitrogen™ ANHX Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 15878163
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15878163 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15878163 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. PA569756
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
This target displays homology in the following species: Dog: 86%; Horse: 79%; Human: 100%; Rabbit: 93%.
ANHX is a protein coding gene.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ANHX
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.5 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Gen ANHX
Gen-Zugriffsnummer E9PGG2
Gen-Alias ANHX; anomalous homeobox; anomalous homeobox protein; hCG2007354
Gensymbole ANHX
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen synthetic peptide directed towards the n terminal region of human ANHX.
Reinigungsverfahren Affinity chromatography
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 647589
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG