Learn More
Anilin-D-Glucuronid-Natriumsalz, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Aniline D-Glucuronide Sodium Salt |
| CAS | 116866-42-3 |
| Summenformel | C12 H14 N O6 . Na |
| Menge | 5 mg |
| Synonym | Glucopyranuronic acid, 1-anilino-1-deoxy-, sodium salt (9CI), D-Glucopyranuronic acid, 1-deoxy-1-(phenylamino)-, monosodium salt, D- (6CI) |
| InChI-Formel | InChI=1S/C12H15NO6.Na/c14-7-8(15)10(12(17)18)19-11(9(7)16)13-6-4-2-1-3-5-6;/h1-5,7-11,13-16H,(H,17,18);/q;+1/p-1/t7-,8-,9+,10-,11?;/m0./s1 |
| SMILES | O[C@@H]1[C@@H](O)C(Nc2ccccc2)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O[Na] |
| IUPAC-Name | [(2S,3S,4S,5R)-6-Anilino-3,4,5-triHydroxy-Tetrahydropyran-2-Carbonyl]oxynatrium |
| Molekulargewicht (g/mol) | 291.23 |
| Formelmasse | 291.0719 |