Learn More
Animusk (~65%), TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Animusk |
| CAS | 3100-36-5 |
| Summenformel | C16H28O |
| Menge | 500 mg |
| Synonym | Cyclohexadeca-8-enone |
| SMILES | O=C1CCCCCCC\C=C\CCCCCC1 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 236.39 |