Learn More
Aniracetam, Tocris Bioscience™
Desensitization inhibitor (AMPA > kainate)
Marke:  Tocris (Bio-Techne) 0867250
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge. 250mg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13418083
  • 451.12 € / 250 Milligramm
Voraussichtlicher Liefertermin 25-02-2019
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Nootropic, with modulatory actions through allosteric potentiation of AMPA specific receptors, reduction of glutamate receptor desensitization and potentiation of metabotropic glutamate receptor activity. Anxiolytic following systemic administration.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
72432-10-1
219.24
aniracetam, draganon, sarpul, 1-4-methoxybenzoyl-2-pyrrolidinone, ampamet, 1-4-methoxybenzoyl pyrrolidin-2-one, 1-p-anisoyl-2-pyrrolidinone, memodrin, aniracetamun inn-latin, aniracetam usan:inn:jan
CHEBI:47943
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2=O
C12H13NO3
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
2196
1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one
Spezifikation
Aniracetam
72432-10-1
aniracetam, draganon, sarpul, 1-4-methoxybenzoyl-2-pyrrolidinone, ampamet, 1-4-methoxybenzoyl pyrrolidin-2-one, 1-p-anisoyl-2-pyrrolidinone, memodrin, aniracetamun inn-latin, aniracetam usan:inn:jan
COC1=CC=C(C=C1)C(=O)N2CCCC2=O
219.24
CHEBI:47943
>99%
250mg
C12H13NO3
ZXNRTKGTQJPIJK-UHFFFAOYSA-N
1-(4-methoxybenzoyl)pyrrolidin-2-one
2196
219.24
Videos