Learn More
Anisoin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Anisoin is a useful pre-chromatographic derivatization fluorogenic reagent for LC (liquid chromatography) analysis of guanidino compounds. It is widely used as photoinitiators in polymerization reactions. It is widely used in UV curing inks, wood coatings, paper coatings, optical fiber, PCB, screen printing, paper varnish and other surfaces.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anisoin ist ein nützliches prächromatographisches fluorogenes Derivatisierungsreagenz für die LC-Analyse (Flüssigkeitschromatographie) von Guanidino-Verbindungen. Es ist als Photoinitiator in Polymerisationsreaktionen weit verbreitet. Häufig eingesetzt in UV-härtenden Farben, Holzbeschichtungen, Papierbeschichtungen, Glasfaser, PCB, Siebdruck, Papierlack und anderen Oberflächenbeschichtungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
Anisoin ist ein nützliches prächromatographisches fluorogenes Derivatisierungsreagenz für die LC-Analyse (Flüssigkeitschromatographie) von Guanidino-Verbindungen. Es ist als Photoinitiator in Polymerisationsreaktionen weit verbreitet. Häufig eingesetzt in UV-härtenden Farben, Holzbeschichtungen, Papierbeschichtungen, Glasfaser, PCB, Siebdruck, Papierlack und anderen Oberflächenbeschichtungen.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Ethanol und Aceton.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln, Säurechloriden und Säureanhydriden.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anisoin |
Schmelzpunkt | 110°C to 114°C |
Menge | 25 g |
Beilstein | 3211892 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water,ethanol and acetone. |
Formelmasse | 272.3 |
Reinheit (%) | 97% |