Learn More
Anisol-d3 (Methyl-d3), CDN
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Anisole (Methoxy-D3) |
| CAS | 4019-63-0 |
| Summenformel | C7 D3 H5 O |
| Menge | 1 g |
| Synonym | Benzene, methoxy-d3- (9 CI, ACI), Anisole-α,α,α-d3 (6 CI, 7 CI, 8 CI), Methoxy-d3benzene (ACI), (Trideuteriomethoxy)benzene, Methoxy-d3-benzene, Anisole-d3 (methyl-d3), Anisole-d3 (methoxy-d3), Anisole-α,α,α-D3 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C7H8O/c1-8-7-5-3-2-4-6-7/h2-6 H,1H3/i1D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1 |
| IUPAC-Name | Trideuteriomethoxybenzol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 111.1563 |
| Formelmasse | 111.0763 g/mol |
| Mehr anzeigen |