Learn More
Anisol, ReagentPlus™, 99 %, Honeywell™
Click to view available options
Menge:
250 mL
1 l
2.5 l
20 L
Verpackung:
Glasflasche
Glass Bottle
Stainless Steel Can
Beschreibung
- ≥95% for general laboratory use.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anisole |
Schmelzpunkt | -37°C |
Farbe | Colorless |
Dichte | 0.995g/mL at 25°C |
Siedepunkt | 154°C |
Flammpunkt | 51°C (123.8°F) |
Verpackung | Glass Bottle |
Strukturformel | CH3OC6H5 |
Brechungsindex | n20/D 1.516(lit.) |
Menge | 250 mL |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Anisole
- Achtung
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.