Learn More
ANKMY2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550324
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15654255
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 19-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total ANKMY2 protein.
ANKMY2 Polyclonal antibody specifically detects ANKMY2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
ANKMY2
Polyclonal
Unconjugated
Ankmy2
AI035571; ANKMY2; ankyrin repeat and MYND domain containing 2; ankyrin repeat and MYND domain-containing protein 2; EGK_13887; Gna14; guanine nucleotide binding protein, alpha 14; LOW QUALITY PROTEIN: ankyrin repeat and MYND domain-containing protein 2; ZMYND20
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
57037
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q8IV38
Ankmy2
Fusion protein corresponding to residues near the N terminal of human ankyrin repeat and MYND domain containing 2