Learn More
ANKRD46 Antibody, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30229473 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30229473 100 μL 100 Mikroliter
30226963 20 μL 20 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30229473 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP335871100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
ANKRD46 Polyclonal antibody specifically detects ANKRD46 in Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot,Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen ANKRD46
Anwendungen ELISA, Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:50 - 1:200
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias ankyrin repeat domain 46
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-232 of human ANKRD46 (NP_001257308.1).,, Sequence:, MSYVFVNDSSQTNVPLLQACIDGDFNYSKRLLESGFDPNIRDSRGRTGLHLAAARGNVDICQLLHKFGADLLATDYQGNTALHLCGHVDTIQFLVSNGLKIDICNHQGATPLVLAKRRGVNKDVIRLLESLEEQEVKGFNRGTHSKLETMQTAESESAMESHSLLNPNLQQGEGVLSSFRTTWQEFVEDLGFWRVLLLIFVIALLSLGIAYYRRTLRLGSFARQDRSRIQAI
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 157567
Zielspezies Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG