Learn More
Annexin A11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 10479-2-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16886883
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 26-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the annexin family, a group of calcium-dependent phospholipid-binding proteins. Annexins have unique N-terminal domains and conserved C-terminal domains, which contain the calcium-dependent phospholipid-binding sites. The encoded protein is a 56-kD antigen recognized by sera from patients with various autoimmune diseases. Several transcript variants encoding two different isoforms have been identified.
Spezifikation
Spezifikation
Annexin A11
Polyclonal
Unconjugated
ANXA11
56 kDa autoantigen, Annexin 11, annexin A11, Annexin XI, ANX11, ANXA11, CAP 50, CAP50
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
11744, 290527, 311
-20°C
Liquid
Western Blot, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
P50995, P97384
Anxa11
Annexin A11 Fusion Protein Ag0729
20 μL
Primary
Rat, Human, Mouse