Learn More
Annexin IV Mouse anti-Human, Clone: 1A10B5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen | Annexin IV |
---|---|
Klon | 1A10B5 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16887355
|
Proteintech
60288-2-IG-20UL |
20 μL |
140.00 €
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16877355
|
Proteintech
60288-2-IG-150UL |
150 μL |
399.00 €
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 25-04-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Descripción
Annexin IV (ANX4) belongs to the annexin family of calcium-dependent phospholipid binding proteins. Although their functions are still not clearly defined, several members of the annexin family have been implicated in membrane-related events along exocytotic and endocytotic pathways. ANX4 has 45 to 59% identity with other members of its family and shares a similar size and exon-intron organization. Isolated from human placenta, ANX4 encodes a protein that has possible interactions with ATP, and has in vitro anticoagulant activity and also inhibits phospholipase A2 activity. ANX4 is almost exclusively expressed in epithelial cells.Especificaciones
Annexin IV | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
35-beta calcimedin, Annexin A4, Annexin IV, Annexin-4, Chromobindin-4, Endonexin I, Lipocortin IV | |
ANXA4 | |
IgG2c | |
Protein A | |
Antibody |
1A10B5 | |
Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P09525 | |
307 | |
Annexin IV Fusion Protein Ag0130 | |
Primary | |
-20°C | |
ANXA4 |