missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANO2 Antibody, PerCP, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18614571 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
Packungsgröße:
0.10 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18614571 0.1 mL 0.10 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18614571 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP281703PCP

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

ANO2 Polyclonal antibody specifically detects ANO2 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ANO2
Anwendungen Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat PerCP
Verdünnung Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin
Zusammensetzung PBS
Gen-Alias anoctamin 2, anoctamin-2, DKFZp434P102, TMEM16B, transmembrane protein 16B (eight membrane-spanning domains)
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen ANO2 antibody was raised against a 19 amino acid synthetic peptide from near the amino terminus of human ANO2. The immunogen is located within the first 50 amino acids of ANO2. Amino Acid Squence: PRRLSPQAGSRGGQGPKHG
Reinigungsverfahren Peptide affinity purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Forschungsgebiet Neuroscience
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 57101
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.