Learn More
Emma Safety Footwear Anouk Sicherheitsschuhe
Ein attraktiver, femininer Schuh, der unabhängig von der Bodenhaftung äußerst bequem ist. Die einzigartige SmartTecAid-Technologie™ lässt Feuchtigkeit und Schweiß sofort trocknen. Der Schuh mit niedrigem Profil ist anatomisch konzipiert und am Fuß geformt und bietet ESD-Zertifizierung und Anti-Ermüdungs-Eigenschaften.
Marke:  Emma Safety Footwear 946516-40
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30800kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15919111
Menge Preis
1 111.30 € / 1 Paar
10 101.50 € / 1 Paar
Voraussichtliches Versanddatum: 14-12-2021
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • S3-Sicherheitsschuh mit Sohlenplatte für Nassarbeiten
  • Mikrofaserkonstruktion
  • GripForce™ Easy-Twist
  • ESD-zertifiziert
  • Chromfreies Futter
  • Hydro-Tec™ Sanitized Silver für trockenere, frischere Füße
  • Sanitized
Spezifikation
Spezifikation
EN ISO 20345:2011, EN 12568:2010
Schwarz
Hydro-Tec™ Sanitized Silver
40
Schnüre
Anouk
Mikrofaser
Steel