missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ANR 94, Tocris Bioscience™

Adenosine A2A antagonist

Marke:  Tocris (Bio-Techne) 393750

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Menge. 50mg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 13413844

  • 1006.03 € / 50 Milligramm


Voraussichtlicher Liefertermin 30-07-2019
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

Adenosine A2A receptor (AA2AR) antagonist (Ki values are 643 and 46 nM for rat and human AA2ARs respectively). Most active AA2AR antagonist for human receptors. Displays activity in the treatment of Parkinson's disease in vivo; improves parkinsonian motor deficits and tremors. Exhibits neuroprotective and anti-inflammatory effects.
Spezifikation

Chemische Identifikatoren

634924-89-3
207.237
anr 94, 8-ethoxy-9-ethyl-9h-purin-6-amine, 9h-purin-6-amine, 8-ethoxy-9-ethyl, 8-ethoxy-9-ethyladenine, anr-94
8-ethoxy-9-ethylpurin-6-amine
C9H13N5O
QUGDTMONBLMLLD-UHFFFAOYSA-N
11805896
CCN1C2=C(C(=NC=N2)N)N=C1OCC

Spezifikation

ANR 94
634924-89-3
anr 94, 8-ethoxy-9-ethyl-9h-purin-6-amine, 9h-purin-6-amine, 8-ethoxy-9-ethyl, 8-ethoxy-9-ethyladenine, anr-94
CCN1C2=C(C(=NC=N2)N)N=C1OCC
207.237
207.23
50mg
C9H13N5O
QUGDTMONBLMLLD-UHFFFAOYSA-N
8-ethoxy-9-ethylpurin-6-amine
11805896
>99%
Videos