Learn More
Ansell™ HyFlex™ nitrilschaumbeschichtete Handschuhe
Die Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff ist äußerst langlebig und widerstandsfähig gegen Scheuerstellen und Abrieb. Durch das Ableiten von Öl von der Oberfläche des Handschuhs sorgt die Schaumbeschichtung für einen ausgezeichneten Griff.
Marke: Ansell™ 11800090
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.45000kg
Benachrichtigungen:
Aufgrund außergewöhnlicher Nachfrage kann es bei diesem Artikel zu längeren Vorlaufzeiten kommen und die Versand-, bzw. Liefertermine sind möglicherweise nicht akkurat.
Beschreibung
Die Beschichtung aus Nitrilschaum ist sehr langlebig und widersteht Stößen und Abrieb. Durch Ableiten von Öl von der Handschuhoberfläche bietet die Schaumbeschichtung einen ausgezeichneten Griff.- Gestrickte Nyloneinlage erhöht Komfort
- Ultraleichter HyFlex-Handschuh bietet ein hohes Maß an Fingerfertigkeit
- Ideal für allgemeine Montage und Arbeiten mit kleinen, öligen Teilen
- Verringern von Ermüdung der Hände und gleichzeitiges Steigern der Produktivität
- Lieferbar mit gestricktem variablem Stichmuster, mit außergewöhnlichem Komfort
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 3 (Abriebfestigkeit); Normen EN388-1149.
Spezifikation
Grau, Weiß | |
ZONZ™ Comfort Fit technology | |
Elastischer Strick | |
Nitrilschaum | |
9 | |
7.87 to 10.43 in. | |
Ja | |
Waschen: 104 °F | |
15 Gauge |
Handfläche | |
Allgemeine Montage und Arbeiten mit kleinen, öligen Teilen | |
Nylon | |
11-800 | |
Industrial gloves | |
20 bis 26.5 cm | |
Handschuhe aus Nitrilschaumstoff | |
Waschen: 40 °C | |
Beschichtete Handfläche |