Learn More
Ansell HyFlex™ 11-801 Nylonhandschuhe mit Beschichtung aus Nitrilschaum
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12650762 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Packungsgröße:
12 Paare
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12650762 9 12 Paare
12630762 6 12 Paare
12640762 7 12 Paare
12035550 8 12 Paare
12045550 10 12 Paare
12620762 11 12 Paare
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12650762 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 11801090
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Schaumstoff-Handschuhe mit Nitrilbeschichtung bieten ein verbessertes Design, das bis zu 30 % atmungsaktiver ist und den Tragekomfort erhöht. Das dunkle Futter eignet sich gut für leicht verschmutzte oder ölige Umgebungen.
  • Das dunkle Futter eignet sich gut für leicht verschmutzte oder ölige Umgebungen
  • Die Nitrilbeschichtung aus Schaumstoff ist bis zu 30 % atmungsaktiver und sorgt so für einen höheren Tragekomfort
  • Für einen saubereren und bequemeren Handschuh werden durch den firmeneigenen Waschprozess Verunreinigungen effektiv entfernt
  • Unabhängig als hautfreundlich zertifiziert von der Oeko-Tex™ Testen& Zertifizierungssystem
  • Vor dem Lackieren werden keine Silikonkontaminationen auf Metallteile übertragen
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI 3 (Abriebfestigkeit); Normen EN388-1149.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 3
Beschichteter Bereich Handfläche
Coating Material Nitrilschaum
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A1
Oberflächenbehandlung außen Keine Textur
Hand Spezifisch
Latex Free Ja
Material Nylon
Produkttyp Tauchbeschichtete Handschuhe
Größe 9
Zur Verwendung mit (Anwendung) Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen, Metallverarbeitung und Handhabung von Chemikalien
Art der Handschuhstulpe Strick
Serie 11-801
Yarn Gauge 15