Learn More
Ansell HyFlex™ 11-600B Weiß Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Click to view available options
HyFlex Lite Polyurethan; Größe: 9
Beschreibung
- Entwickelt für leichte und filigrane Anwendungen in trockenen Umgebungen
- Freihändige Fingerfertigkeit mit Schutz für leichte Anwendungen
- Die Polyurethanbeschichtung auf der Handfläche verbessert das Feingefühl
Compliance
Entspricht ANSI A1 (Schnittfestigkeit) und ANSI3 (Abriebfestigkeit); EN 388-3121 und EN 1149 Normen.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Coating Material | Polyurethan |
Farbe | Weiß |
Cut Resistance Rating | ANSI A1 |
Hand | Spezifisch |
Material | Polyurethan |
Produkttyp | Tauchbeschichtete Handschuhe |
Größe | 9 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Fahrzeuge, Maschinen/Anlagen und Metallverarbeitung |
Art der Handschuhstulpe | Strick |