Learn More
Ansell Serie Therm-A-Knit™ 78-101, Leichte Handschuhe aus blauem Polyester
Zum Entfeuchten der Haut. Ansell™ Leichte blaue Handschuhe aus Polyester der Serie Therm-A-Knit™ 78-101 sorgen für eine optimale Wärmeisolationsbarriere zwischen Haut und Umgebung.
Marke: Ansell 78101070
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.36000kg
Beschreibung
- Handschuhe trocknen schneller als Baumwolle und sorgen für eine wirksame Beseitigung der Feuchtigkeit von der Haut
- Spezielle Hohlfasern bieten eine thermische Dämmung zwischen Haut und Umgebung
- Die automatische Stricktechnologie sorgt für längere, bequemere Tragezeiten
- Die nahtlose Ausführung verhindert mögliche Beschwerden oder Hautreizungen
- Wärmedämmung für den Schutz bei kaltem Wetter
- Beidhändig tragbar
Spezifikation
ANSI 3 | |
Blau | |
Thermolite™ | |
214XA. | |
Strick | |
13 |
EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III | |
Beidhändig | |
7 | |
Kraftfahrzeugmontage, Lebensmittelverarbeitung | |
78-101 |