Learn More
Ansell PVA™ Handschuhe
Click to view available options
Größe:
9
10
Beschreibung
- Ideal für die Arbeit mit Epoxiden, die Handhabung starker organischer Lösungsmittel und eine Vielzahl elektronischer Anwendungen
- Beschichtet mit Polyvinylalkohol (PVA), um Aromaten, aliphatischen und chlorierten Lösungsmitteln zu widerstehen, die Gummi-, Neopren- und PVC-Handschuhe schnell beschädigen
- Die begrenzten Absorptions- und Extraktionseigenschaften von PVA verhindern auch das Aufquellen und Schrumpfen.
- Das Gewicht ist nur halb so hoch wie bei Neopren-beschichteten Stulpenhandschuhen
- Das Interlock-Strickfutter bietet mehr Flexibilität.
- Gebogene, vorgekegrümmte Finger und Daumen sorgen für eine natürliche Passform.
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung | ANSI 3 |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | CE 0493, EN1149 + EN16350 |
Farbe | Rot |
Latex Free | Ja |
Material | Polyvinylalkohol |
Größe | 9 |
Norm EN 388 | EN 388:3121A, EN 388:3121 |
EN ISO 374-1 | Typ A |
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES | BCDFIJ |
EN ISO 374-5 | Bakterien, nur Pilze |