missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 48-101 nahtlose Nylonhandschuhe mit Polyurethanbeschichtung
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Beschreibung
- Entwickelt für Anwendungen mit leichter Beanspruchung, die Komfort und Abriebfestigkeit erfordern
- Die Polyurethanbeschichtung verbessert die Griffsicherheit bei trockenen oder leicht öligen Anwendungen
- Nahtlose Konstruktion verhindert Reizungen
Spezifikation
Farbe | Schwarz |
Oberflächenbehandlung außen | Mit Muster |
Material | Polyurethan |
Größe | 10 |
Art der Handschuhstulpe | Strick |
Auskleidungsmaterial | Nylon |
Länge (angloamerikanisch) | 8,26 bis 10,43 in. |
Länge (metrisch) | 21 bis 26,5 cm |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'