Learn More
Ansell AlphaTec™ 19-026 Neopren-beschichtete Handschuhe
Artikelnummer. 11761734 Alle ansehen Ansell Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
8
10
Packungsgröße:
1 Paar
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
11761734 8 1 Paar
11771734 10 1 Paar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11761734 Lieferant Ansell Lieferanten-Nr. 19026080
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Neopren-Handschuhe sind zum Schutz bei Anwendungen konzipiert, bei denen thermische und chemische Risiken bestehen.
Ideal für Anwendungen wie Beschichtung, Leiterplattenherstellung, Dampfreinigung und die Handhabung von größeren Chemikalienmengen.
  • Kombiniert die chemische Beständigkeit von Neopren mit einer weichen thermischen Beschichtung
  • Schützt die Hände vor intermittierendem Kontakt mit heißen Oberflächen bis zu 400 °F (204 °C)
  • Bietet leichte Schnittfestigkeit
  • Das herausnehmbare Futter und die integrierte Aufhängeöse ermöglichen eine schnelle Lagerung und Trocknung der Handschuhe
  • Raue Oberfläche
  • Stulpe
  • Farbe: Schwarz
Nicht zur Verwendung in der Nähe offener Flammen oder zum kontinuierlichen Eintauchen in heiße Chemikalien oder Flüssigkeiten
Compliance
Erfüllen die Anforderungen zur Lebensmittelverarbeitung der FDA (21 CFR 177.2600)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
ANSI-Abriebleistung ANSI 4
Zertifizierung/Konformität 21 CFR 177-2600
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III, EN 407:32XX4X, EN 511:121
Anwendungen Industrie
Farbe Schwarz
Latex Free Ja
Material Neopren
Produkttyp Neoprenhandschuhe
Größe 8
Norm EN 388 EN 388:3122 B, EN 388:3222
EN ISO 374-1 Typ A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES AKLMPT
EN ISO 374-5 Bakterien, nur Pilze
Zur Verwendung mit (Anwendung) Reparatur und Wartung von Anlagen, Mischen und Laden von Rohstoffen, Transport von Feststoffen und Flüssigkeiten, Öffnen und Entleeren von Pumpenventilen oder -leitungen sowie Be- und Entladen von Prozessanlagen
Art der Handschuhstulpe Stulpe
Grip Design Rau
Auskleidungsmaterial Vlies/Jersey
Auskleidung Gefüttert
Modell 19-026 8 214022
Serie AlphaTec™ 19-026
Länge (angloamerikanisch) 26 Zoll
Länge (metrisch) 66 cm