missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ansell Vantage™ Schnittfeste Handschuhe

Catalog Number p-3565947
Click to view available options
Größe:
6
7
8
9
10
11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Die besondere Passform passt sich an die natürlichen Konturen der Hand an und gewährleistet dank fortschrittlicher Technologie eine besondere Langlebigkeit und hervorragenden Schnittschutz.

  • Die leichte Mischfaser sorgt für ganztägigen Tragekomfort
  • Das konturierte Design bietet Flexibilität für weniger Ermüdung der Hände
  • Mittelschweres Garn der Stärke 10 mit 100 % Kevlar™ und aramidfaserverstärktem Daumenunterteil
  • Hoher Schnittschutz
  • Abriebfestigkeit durch die besondere Fasermischung
  • Optimale Kombination aus Schnittfestigkeit, Komfort und bester Fingerfertigkeit
  • Mehr Anwenderkomfort
  • Schutz vor Hitze und leichten Schmelzspritzern

Compliance

ANSI™ Schnittfestigkeit 4

ANSI-Abriebleistung ANSI 2
Zertifizierungen/Konformität (Europa) CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009; Kategorie III
Bauweise Gestrickt
Farbe Grau
Cut Resistance Rating ANSI A4
Produkttyp Schnittfeste Handschuhe
Größe 6
Norm EN 388 EN 388:1X4XD, EN 388:244X
Zur Verwendung mit (Anwendung) Automobil, Automobilteilemarkt, Maschinen und Ausrüstung, Metallherstellung
Art der Handschuhstulpe Strick
Auskleidungsmaterial Aramidfaser, Nylon, Acryl
Modell 70-761 6 245732
Serie ActivArmr™ 70-761
Länge (angloamerikanisch) 8,9 in.
Länge (metrisch) 22,5 cm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'