Learn More
Anthrachinon-2-Carbonsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Anthraquinone 2-carboxylic acid (AQ) as a novel electron shuttling mediator and attached electron relay for HRP. Efficient method for the generation of hydrogen peroxide by aerobic photooxidation of 2-propanol using anthraquinone-2-carboxylic acid and molecular oxygen is investigated.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Anthraquinone 2-carboxylic acid (AQ) as a novel electron shuttling mediator and attached electron relay for HRP. Es wird eine effiziente Methode zur Erzeugung von Wasserstoffperoxid durch aerobe Photooxidierung von 2-Propanol mittels Anthrachinon-2-Carbonsäure und molekularem Sauerstoff untersucht.
Löslichkeit
Löslich in heißer Essigsäure (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Anthraquinone 2-carboxylic acid (AQ) as a novel electron shuttling mediator and attached electron relay for HRP. Es wird eine effiziente Methode zur Erzeugung von Wasserstoffperoxid durch aerobe Photooxidierung von 2-Propanol mittels Anthrachinon-2-Carbonsäure und molekularem Sauerstoff untersucht.
Löslichkeit
Löslich in heißer Essigsäure (fast transparent).
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Anthraquinone-2-carboxylic acid |
Schmelzpunkt | 287°C to 289°C |
Menge | 5 g |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot Acetic acid(almost transparency). |
Formelmasse | 252.22 |
Reinheit (%) | 98% |