Learn More
Anthrone, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4813328
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Verpackung:
Glasflasche
90-44-8
C14H10O
194.23
MFCD00001187
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
7018
CHEBI:33835
10H-anthracen-9-on
O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
90-44-8
C14H10O
194.23
MFCD00001187
RJGDLRCDCYRQOQ-UHFFFAOYSA-N
anthrone, 9 10h-anthracenone, carbothrone, anthranone, 9-oxoanthracene, 9,10-dihydro-9-oxoanthracene, az-o, anthracen-9 10h-one, anthracene, 9,10-dihydro-9-oxo, unii-fp0fj7k744
7018
CHEBI:33835
10H-anthracen-9-on
O=C1C2=CC=CC=C2CC2=CC=CC=C12
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Anthrone
Schmelzpunkt 152.0°C to 157.0°C
Siedepunkt 721.0°C
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 25 g
Beilstein 07,473
Merck Index 15,682
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot naoh solution, conc. sulfuric acid, soluble in alcohol, benzene, aceton, soluble in most organic solvents without, fluorescence
Formelmasse 194.23
Reinheit (%) 95%
Güte Rein
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Anthrone
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.