Learn More
6x-His Tag Monoclonal Antibody (HIS.H8), Alexa Fluor™ 647, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA121315A647
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Artikelnummer. 15527221
  • 414.00 € / 100 Mikrogramm
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
6x-His Tag Monoclonal antibody specifically detects 6x-His Tag in Tag samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
6x-His Tag
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
4° C, do not freeze
Liquid
Tag
Western Blot
HIS.H8
Alexa Fluor 647
6His tag; 6X His; His Tag; Histidine Tag
6x His synthetic peptide
50 μL
Primary
Antibody
IgG2b