Learn More
6x-His Tag Monoclonal Antibody (4A12E4), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 372900
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02100kg
Artikelnummer. 10755503
  • 454.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
6x-His Tag Monoclonal antibody specifically detects 6x-His Tag in Tag samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
6x-His Tag
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein A
RUO
-20°C
Liquid
Tag
Immunocytochemistry, Western Blot
4A12E4
Unconjugated
6His tag; 6X His; His Tag; Histidine Tag
Synthetic peptide containing six His residues (6xHis).
100 μg
Primary
Antibody
IgG1 κ