Learn More
Blood Group A1, A2 Antigen Monoclonal Antibody (87-G), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA17671
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11565362
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-7671 detects A1, A2 human blood protein from human samples. MA1-7671 has been successfully used in ELISA, agglutination and inhibition assays. The MA1-7671 immunogen is A1, A2 human blood protein.
Blood Group A1, A2 Antigen Monoclonal antibody specifically detects Blood Group A1, A2 Antigen in Human samples. It is validated for Agglutination, ELISA, Inhibition Assays.
Spezifikation
Spezifikation
Blood Group A1, A2 Antigen
Monoclonal
1.0 mg/mL
antibody with 0.3M NaCl, 1.25mM EDTA and 0.1% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
Human
Antibody
IgM
Agglutination, ELISA, Inhibition Assays
87-G
Unconjugated
Blood Group A
A1, A2 human blood protein.
100 μg
Primary
4°C short term, -80°C long term