missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Blood Group A1, A2 Antigen Monoclonal Antibody (Z2A), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA17664

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11595352

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA1-7664 detects A1, A2 from human samples. MA1-7664 has been successfully used in agglutination applications. The MA1-7664 immunogen is A1, A2 human blood protein.

Blood Group A1, A2 Antigen Monoclonal antibody specifically detects Blood Group A1, A2 Antigen in Human samples. It is validated for Agglutination.
Spezifikation

Spezifikation

Blood Group A1, A2 Antigen
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with no preservative; pH 7.2
Mouse
Ammonium sulfate precipitation
RUO
Human
Antibody
IgM
Agglutination
Z2A
Unconjugated
Blood Group A
A1, A2 human blood protein.
100 μg
Primary
4°C short term, -80°C long term
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote