Learn More
ADORA2A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA533323
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15364631
  • 514.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human (100%); Gorilla, Gibbon, Monkey, Marmoset (95%); Dog (80%). Antigen retrieval requires Proteinase K treatment.
ADORA2A Polyclonal antibody specifically detects ADORA2A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
ADORA2A
Polyclonal
Unconjugated
ADORA2A
A2a receptor; A2AAR; A2aR; AA2AR; ADENO; adenosine A2a receptor; Adenosine A2a-receptor; adenosine receptor A2a; adenosine receptor subtype A2a; ADORA2; ADORA2A; Adora2l1; AR; hA2aR; RDC8; unnamed protein product
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
135
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
P29274
ADORA2A
Synthetic 20 amino acid peptide from C-terminal cytoplasmic domain of human ADORA2A.