Learn More
A33 Monoclonal Antibody (402104), Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA524139
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15523832
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs and Western blots, no cross-reactivity with recombinant mouse A33 is observed. Reconstitute at 0.5 mg/mL in sterile PBS.
A33 Monoclonal antibody specifically detects A33 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
A33
Monoclonal
0.5 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q99795
Gpa33
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human A33 Ile22-Val235
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG2a
Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Western Blot
402104
Unconjugated
Gpa33
2010310L10Rik; 2210401D16Rik; A33; A33 antigen; BB116197; cell surface A33 antigen; Glycoprotein A33; glycoprotein A33 (transmembrane); GPA33; mA33; MGC129986; MGC129987; transmembrane glycoprotein A33
Rat
Protein A/G
RUO
10223
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized