Learn More
A4GALT Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA523625
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13268618
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A4GALT Polyclonal antibody specifically detects A4GALT in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
A4GALT
Polyclonal
Unconjugated
A4galt
A14GALT; A4GALT; A4galt {ECO:0000312; A4GALT1; alpha 1,4-galactosyltransferase; alpha 14-galactosyltransferase; alpha-1,4-galactosyltransferase; Alpha-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase; alpha4Gal-T1; cd77; CD77 synthase; Gb3; Gb3 synthase; Gb3/CD77 synthase; Gb3S; Globotriaosylceramide synthase; lac; lactosylceramide 4-alpha-galactosyltransferase; P blood group (P one antigen); P(k); P(k) antigen synthase; P1; P1/Pk synthase; P1PK; PK; RGD:621583}; truncated alpha 1,4-galactosyltransferase; UDP-galactose:beta-D-galactosyl-beta1-R 4-alpha-D-galactosyltransferase
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
53947
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.28 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q9NPC4
A4galt
KLH conjugated synthetic peptide between 26-54 amino acids from the N-terminal region of human A4GALT
400 μL