Learn More
AADAT Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518859
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11376833
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
AADAT Polyclonal antibody specifically detects AADAT in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
AADAT
Polyclonal
Unconjugated
Aadat
2-aminoadipate aminotransferase; 2-aminoadipate transaminase; AadAT; Aadt; AI875679; alpha-aminoadipate aminotransferase; aminoadipate aminotransferase; KAT/AadAT; Kat2; KATII; KYAT2; kynurenine aminotransferase 2; kynurenine aminotransferase II; kynurenine/alpha-aminoadipate aminotransferase, mitochondrial; kynurenine--oxoglutarate; Kynurenine--oxoglutarate aminotransferase II; kynurenine--oxoglutarate transaminase 2; Kynurenine--oxoglutarate transaminase II; L kynurenine/alpha aminoadipate aminotransferase; mKat-2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
51166
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q8N5Z0
Aadat
Synthetic peptide sequence (KPEDAKNPQKNTPK) corresponding to the internal amino acids of AADAT