Learn More
AARSD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA519203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11327183
  • 474.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine and canine based on sequence homology.
AARSD1 Polyclonal antibody specifically detects AARSD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
AARSD1
Polyclonal
Unconjugated
AARSD1
1110069E20Rik; 2310044P18Rik; AA589600; AARSD1; Alanyl-tRNA deacylase alaX; alanyl-tRNA editing protein Aarsd1; alanyl-tRNA synthetase domain containing 1; alanyl-tRNA synthetase domain-containing protein 1; Alax; AlaXp-II; MGC2744
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
80755
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q9BTE6
AARSD1
Synthetic peptide sequence (IEFYAKVNSKDSQDK) corresponding to the internal amino acids of AARSD1