Learn More
AASS Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA545462
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15506862
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: HHHLVRKTDA VYDPAEYDKH PERYISRFNT DIAPYTTCLI NGIYWEQNTP Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 86%; Guinea Pig: 86%; Horse: 79%; Human: 100%; Rabbit: 86%; Rat: 86%
AASS Polyclonal antibody specifically detects AASS in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
AASS
Polyclonal
Unconjugated
AASS
AASS; aass {ECO:0000312; alpha-aminoadipate semialdehyde synthase; alpha-aminoadipic semialdehyde synthase, mitochondrial; aminoadipate-semialdehyde synthase; aminoadipic semialdehyde synthase; EMBL:AAI28772.1}; LKR; LKR/SDH; LKRSDH; LOR; LOR/SDH; Lorsdh; Lysine ketoglutarate reductase; lysine oxoglutarate reductase; lysine-2-oxoglutarate reductase; lysine-ketoglutarate reductase /saccharopine dehydrogenase; saccharopine dehydrogenase; SDH
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
10157
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9UDR5
AASS
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human AASS