Learn More
AATK Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA546795
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15557312
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: APNRPQQADG SPNGSTAEEG GGFAWDDDFP LMTAKAAFAM ALDPAAPAPA
AATK Polyclonal antibody specifically detects AATK in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
AATK
Polyclonal
Unconjugated
AATK
Aatk; AATYK; aatyk1; apoptosis associated tyrosine kinase; apoptosis-associated tyrosine kinase; apoptosis-associated tyrosine kinase 1B; brain apoptosis-associated tyrosine kinase; CDK5-binding protein; KIAA0641; Lemur tyrosine kinase 1; LMR1; LMTK1; mKIAA0641; p35-binding protein; p35BP; PPP1R77; protein phosphatase 1, regulatory subunit 77; serine/threonine-protein kinase LMTK1
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
9625
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q6ZMQ8
AATK
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human AATK