missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABCA13 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA542406

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15525442

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: AKNLKRLWVE RSNTPDSSYG SSFFTMDLNK TEEVILKLES LHQQPHIWDF Sequence homology: Human: 100%

ABCA13 Polyclonal antibody specifically detects ABCA13 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ABCA13
Polyclonal
Unconjugated
ABCA13
ABCA13; ATP binding cassette subfamily A member 13; ATP binding cassette transporter A13; ATP-binding cassette sub-family A member 13; ATP-binding cassette sub-family A member 13 variant 2; ATP-binding cassette sub-family A member 13 variant 3; ATP-binding cassette, sub-family A (ABC1), member 13
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
154664
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q86UQ4
ABCA13
Synthetic peptide directed towards the middle region of human ABCA13
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote