Learn More
ABCB5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518844
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11326823
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ABCB5 Polyclonal antibody specifically detects ABCB5 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ABCB5
Polyclonal
Unconjugated
ABCB5
9230106F14Rik; ABCB5; ABCB5 P-gp; ABCB5alpha; ABCB5beta; ATP binding cassette subfamily B member 5; ATP-binding cassette protein; ATP-binding cassette sub-family B member 5; ATP-binding cassette, subfamily B (MDR/TAP), member 5; ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP), member 5; EST422562; P-glycoprotein ABCB5; RGD1566342
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
340273
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Flow Cytometry, Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q2M3G0
ABCB5
Synthetic peptide sequence (QTQHRNTSKKAQ ) corresponding to the internal amino acids of ABCB5