Learn More
ABCD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518967
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11356943
  • 471.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
ABCD1 Polyclonal antibody specifically detects ABCD1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ABCD1
Polyclonal
Unconjugated
ABCD1
ABC42; ABCD1; Adrenoleukodystrophy protein; ALD; Aldgh; ALDP; AMN; ATP binding cassette subfamily D member 1; ATP-binding cassette sub-family D member 1; ATP-binding cassette, subfamily D (ALD), member 1; ATP-binding cassette, sub-family D (ALD), member 1; ATP-binding cassette, sub-family D, member 1; RGD1562128; X-linked adrenoleukodystrophy (ALD) gene homolog
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
215
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P33897
ABCD1
Synthetic peptide sequence (EDMQRKGYSEQD) corresponding to the internal amino acids of ABCD1