missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ABHD14A Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA546078

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15537052

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: IAPTSTQNYT QEQFWAVKTP TLILYGELDH ILARESLRQL RHLPNHSVVK Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 93%; Guinea Pig: 79%; Horse: 93%; Human: 100%; Mouse: 86%; Pig: 93%; Rat: 86%

ABHD14A Polyclonal antibody specifically detects ABHD14A in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

ABHD14A
Polyclonal
Unconjugated
ABHD14A
1110013B16Rik; ABHD14A; abhydrolase domain containing 14A; abhydrolase domain-containing protein 14A; abhydrolase domain-containing protein 14A; protein ABHD14A; alpha/beta hydrolase domain-containing protein 14A; AW558221; DORZ1; down-regulated in Zic1 deficient cerebellar primordium; downregulated in Zic1 deficient cerebellum; down-regulated in Zic-1-mutant protein; protein ABHD14A; RGD1309721; UNQ1913/PRO4373
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
25864
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9BUJ0
ABHD14A
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human ABHD14A
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote