Learn More
ABHD9 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA536418
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15547661
  • 471.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 41 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
ABHD9 Polyclonal antibody specifically detects ABHD9 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ABHD9
Polyclonal
Unconjugated
EPHX3
2310063B19Rik; Abhd9; abhydrolase domain containing 9; abhydrolase domain-containing protein 9; EH3; Ephx3; Epoxide hydrolase 3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
366836, 71932, 79852
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q3V1F8, Q9H6B9
EPHX3
Synthetic peptide corresponding to amino acids 110-157 of human ABHD9
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat