Learn More
c-Abl Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA514761
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 10252780
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with mouse based on sequence homology.
c-Abl Polyclonal antibody specifically detects c-Abl in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
c-Abl
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
P00519
ABL1
KLH conjugated synthetic peptide between 231-260 amino acids from the N-terminal region of human ABL1
400 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
ABL1
Abelson murine leukemia oncogene; Abelson murine leukemia viral (v-abl) oncogene homolog 1; abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1; Abelson tyrosine-protein kinase 1; Abl; Abl 1 antib; ABL proto-oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase; Abl1; ABL2; ABLL; AI325092; ARG; B30; bcr/abl; bcr/c-abl oncogene protein; c-ABL; c-abl oncogene 1, non-receptor tyrosine kinase; c-abl oncogene 1, receptor tyrosine kinase; c-ABL1; E430008G22Rik; JTK7; p150; Proto-oncogene c-Abl; proto-oncogene tyrosine-protein kinase ABL1; RP11-83J21.1; Tyrosine kinase ARG; tyrosine-protein kinase ABL1; v-abl; v-abl Abelson murine leukemia oncogene 1; v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene 1; v-abl Abelson murine leukemia viral oncogene homolog 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
25
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles