Learn More
ABR Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA527079
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13471177
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: A431, mouse brain. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Pig (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
ABR Polyclonal antibody specifically detects ABR in Human, Mouse samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ABR
Polyclonal
Unconjugated
ABR
ABR; active BCR-related; active BCR-related gene; active breakpoint cluster region-related protein; MDB
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
109934, 29
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q12979, Q5SSL4
ABR
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 797 and 859 of Human ABR
100 μL
Primary
Human, Mouse